Learn More
Nickel Electro™ Fixed Angle Head Rotor for Tubes
Codice prodotto. 12883272
Click to view available options
Capacità:
12 x 1.5 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12883272
Marca: Nickel Electro™ R0001
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Nickel Electro™ Fixed Angle Head Rotor for Tubes is comprised of 12 rows for 1.5mL tubes with a max speed of 8000rpm.
  • Fixed
  • Angle head rotor
  • For tubes
Specifica
Capacità 12 x 1.5 mL
Velocità max 8,000 rpm