Learn More
Gosselin™ Centrifuge Tubes
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
15 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 500
Descrizione
- Molded, conical tube
- Graduated
- Tubes meet the quality and performance standards required by quality control laboratories
- 95kPA resistant according IATA Packing Instruction 650
- EU Food contact compliant according EU 10/2011
- FDA Food contact compliant according 21 CFR 170.39
- Sterile 10−3 according ISO 11137
- Leak-resistant design
- Resealable, bulk packed, easy-opening sleeves
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 15 mL |
| Materiale | Polypropylene |
| N. per custodia | 500 |
| N. per confezione | 25 |
| Imballaggio | Bulk, easy-open sleeve |
| Forma | Conico |
| Forma del fondo | Conico |
| Tipo di chiusura | Plug |
| RCF max | RCF 8.000 x g |