Learn More
Hecht Karl™ Assistant™ Centrifuge Tubes ASTM
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Cylindrical centrifuge tubes with conical bottom
- ASSISTANT-PERMANENT fused blue graduations
- Borosilicate glass 3.3
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ASTM D 96 DIN 51793 |
| Capacità (sistema metrico) | 100 mL |
| Materiale | Borosilicate Glass (3.3) |
| Da utilizzare con | Centrifuge applications and general lab use |
| Forma | Cylindrical |
| Capacità (sistema imperiale) | 3.4 oz. |
| Forma del fondo | Conical |
| Product Type | Centrifuge Tube |