Learn More
Karl Hecht™ Centrifuge Tubes, Conical
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 to 15 mL
25 to 30 mL
Lunghezza (sistema metrico):
98 mm
100 mm
107 mm
Materiale:
Borosilicate Glass (3.3)
Soda Lime Glass
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
- Short conical bottom.
- Rimless.
- Ungraduated.
- Available in AR™ soda glass, or Duran™ borosilicate glass 3.3.
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 10 to 15 mL |
| Materiale | Soda Lime Glass |
| Da utilizzare con | Centrifuge |
| Lunghezza (sistema metrico) | 107 mm |
| Forma del fondo | Conical |
| Diametro (sistema metrico) | 17 mm |