Learn More
Karl Hecht™ Centrifuge Tubes, Conical
Codice prodotto. 10748632
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 to 15 mL
25 to 30 mL
Lunghezza (sistema metrico):
98 mm
100 mm
107 mm
Materiale:
Borosilicate Glass (3.3)
Soda Lime Glass
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 10748632
Marca: Karl Hecht™ 40948002
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Clear centrifuge tubes provide superior visibility. Karl Hecht™ Centrifuge Tubes, Conical are rimless and constructed of AR™ soda glass or Duran™ borosilicate glass 3.3.
  • Short conical bottom.
  • Rimless.
  • Ungraduated.
  • Available in AR™ soda glass, or Duran™ borosilicate glass 3.3.
Specifica
Capacità (sistema metrico) 10 to 15 mL
Materiale Borosilicate Glass (3.3)
Da utilizzare con Centrifuge
Lunghezza (sistema metrico) 107 mm
Forma del fondo Conical
Diametro (sistema metrico) 17 mm