Learn More
Labconco™ CentriVap™ Aqueous, Acid and Solvent Systems
Codice prodotto. 10403872 Sfoglia Tutto Labconco Corporation Prodotti
Click to view available options
Materiale camera:
Epoxy-coated Aluminum
Frequenza:
50 Hz
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10403872
Marca: Labconco™ 7982011
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Includes
  • Benchtop concentrator, cold trap, chemical trap insert and canister, vacuum tubing, clamps, 12 to 13mm rotor
Requires
Vacuum pump is required for all systems; see Fisher Scientific Maxima™ C-line Pumps in the Pumps Section.
With clear canister and acid, moisture, or solvent insert to provide additional vacuum pump protection
Rotor holds forty 1.5/2.0mL microcentrifuge tubes or up to one hundred 12 to 13mm dia. tubes.
Order Info
Available in 115V and 230V models.
Specifica
Certifications ETL, ETL-C
Materiale chiusura Acrylic
Materiale camera Epoxy-coated Aluminum
Modello CentriVap
Temperature Range (Metric) -50°C
Volume (sistema metrico) 25 mL
Cilindrata 34 or 195 L/min.
Include Benchtop concentrator, cold trap, clear canister, moisture insert, up to one hundred 12 to 13mm dia. tubes rotor, vacuum tubing and 6 clamp, Acrylic lid
Vuoto max 12 or 2 x 10-3mbar
Tipo di spina NEMA 6-15
Tipo di pompa Diaphragm or Rotary Vane
Tipo Cold Trap Condenser
Requisiti elettrici 230 V 50 Hz
Tensione 230 V
Amperaggio 6 A
Frequenza 50 Hz