missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Labconco CentriVap Cold Trap -50°C, 230 V 50 Hz, All 50 Hz Cords
GREENER_CHOICE

Codice prodotto. p-200132238 Sfoglia Tutto Labconco Corporation Prodotti
Click to view available options
Include:
Acrylic Lid
Stainless Steel Lid
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 30533458

Marca: Labconco 8601090

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

CentriVap™ Cold Traps collect evaporated liquid from a CentriVap Concentrator, protecting the vacuum pump and lab environment from vapors and fumes.

  • Brushed, Stainless Steel and Powder-Coated Steel Exterior
  • Illuminated Temperature Graph with Endpoint Indication
  • HCFC-Free Refrigerant System
  • 4-liter, Stainless Steel Collector
  • Acrylic or Stainless Steel Lid with 2 Quick-Disconnect fittings for connection to a CentriVap Concentrator
  • Stainless Steel Drain Port (with corrosion-resistant, nylon valve)
  • -50°C models feature a 1/3 hp Compressor (-50°C in less than 30 min.)

Specifica

Materiale Stainless Steel
Tipo Cold Trap
Include Acrylic Lid
Tensione 230 V
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato