Learn More
CEP192 Rabbit, anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
| Antigene | CEP192 |
|---|---|
| Concentrazione | 1000 μg/mL |
| Applicazioni | Western Blot, Immunofluorescence, ELISA |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
17211416
|
Proteintech
28700-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
17201416
|
Proteintech
28700-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
The CEP192 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody to a recombinant protein of human CEP192. This antibody recognizes human antigen. The CEP192 antibody has been validated for the following applications: IF, WB,ELISA analysis.
Specifica
| CEP192 | |
| Western Blot, Immunofluorescence, ELISA | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| 55125 |
| 1000 μg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| Human | |
| Primary |