Learn More
Nabertherm™ Vaschette di raccolta in ceramica
Codice prodotto. 11979755 Sfoglia Tutto Nabertherm Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
15 cm
19 cm
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Furnaces: L(T) 3, LV(T) 3
Furnaces: LE 6, L(T) 5, LV(T) 5
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Da utilizzare con (apparecchiatura) unitSize
11979755 19 cm Furnaces: LE 6, L(T) 5, LV(T) 5 Pezzo
15191027 15 cm Furnaces: L(T) 3, LV(T) 3 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11979755 Fornitore Nabertherm™ N. del fornitore 691600511
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Collecting pan for protection of the furnace and easy loading.
  • Tmax: 1300°C
  • Height: 20 mm
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Furnaces: LE 6, L(T) 5, LV(T) 5
Temperatura (sistema metrico) 1300°C
Tipo Vaschetta di raccolta
Da utilizzare con (applicazione) Muffole
Materiale Ceramica
Lunghezza (sistema metrico) 19 cm
Larghezza (sistema metrico) 17 cm
Altezza (sistema metrico) 2 cm
Profondità (sistema metrico) 16 cm