Learn More
Nabertherm™ Vaschette di raccolta in ceramica
Codice prodotto. 15191027 Sfoglia Tutto Nabertherm Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
15 cm
19 cm
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Furnaces: L(T) 3, LV(T) 3
Furnaces: LE 6, L(T) 5, LV(T) 5
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
15191027 15 cm Furnaces: L(T) 3, LV(T) 3 Pezzo
11979755 19 cm Furnaces: LE 6, L(T) 5, LV(T) 5 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15191027 Fornitore Nabertherm™ N. del fornitore 691600510
Power Your Renewable Energy Research
Usa il codice promozionale 28029
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Collecting pan for protection of the furnace and easy loading.
  • Tmax: 1300°C
  • Height: 20 mm
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Furnaces: L(T) 3, LV(T) 3
Temperatura (sistema metrico) 1300°C
Tipo Collecting Pan
Materiale Ceramic
Lunghezza (sistema metrico) 15 cm
Larghezza (sistema metrico) 14 cm
Altezza (sistema metrico) 2 cm
Profondità (sistema metrico) 13 cm