Learn More
Nabertherm™ Ceramic Ribbed Plate
Codice prodotto. 10498969 Sfoglia Tutto Nabertherm Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
110 x 90 x 12.7 mm
340 x 220 x 12.7 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura):
L 1, LE 1
Models L 15, LT 15, N 11
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. Dimensioni (L x P x A) Da utilizzare con (apparecchiatura) unitSize
10498969 340 x 220 x 12.7 mm Models L 15, LT 15, N 11 Pezzo
12683730 110 x 90 x 12.7 mm L 1, LE 1 Pezzo
2 options
Codice prodotto. 10498969
Marca: Nabertherm™ 691600506
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Bottom plate for protection of the furnace.
  • Tmax: 1200°C
  • Height: 12.7 mm
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Models L 15, LT 15, N 11
Temperatura (sistema metrico) 1200°C
Tipo Ribbed Plate
Materiale Ceramic
Dimensioni (L x P x A) 340 x 220 x 12.7 mm
Lunghezza (sistema metrico) 340 mm
Larghezza (sistema metrico) 220 mm
Altezza (sistema metrico) 12.7 mm