Learn More
Nabertherm™ Ceramic ribbed plate
Codice prodotto. 15286414 Sfoglia Tutto Nabertherm Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
170 x 110 x 12.7 mm
210 x 290 x 12.7 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Muffle Furnace LE 14
Muffle Furnace LE 2
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15286414
Marca: Nabertherm™ 691601097
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Bottom plate for protection of the furnace.
Ceramic ribbed plate
  • Tmax: 1200°C
  • Material: Ceramic
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Muffle Furnace LE 2
Temperatura (sistema metrico) 1200°C
Materiale Ceramic
Dimensioni (L x P x A) 170 x 110 x 12.7 mm