Descrizione
- Tmax: 1200°C
- Height: 12.7 mm
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Suitable for Furnaces: L(T) 40 |
| Temperatura (sistema metrico) | 1200°C |
| Tipo | Ribbed Plate |
| Materiale | Ceramic |
| Lunghezza (sistema metrico) | 31 cm |
| Larghezza (sistema metrico) | 31 cm |
| Altezza (sistema metrico) | 1.27 cm |
| Profondità (sistema metrico) | 49 cm |