Learn More
Nabertherm™ Ceramic Ribbed Plates
Codice prodotto. 11999745 Sfoglia Tutto Nabertherm Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
15 cm
19 cm
22 cm
31 cm
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Furnaces: L(T) 3, LV(T) 3
Furnaces: L(T) 9, LV(T) 9, N7
Furnaces: LE 6, L(T) 5, LV(T) 5
Suitable for Furnaces: L(T) 40
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Da utilizzare con (apparecchiatura) unitSize
11999745 15 cm Furnaces: L(T) 3, LV(T) 3 Pezzo
12336493 19 cm Furnaces: LE 6, L(T) 5, LV(T) 5 Pezzo
11919755 22 cm Furnaces: L(T) 9, LV(T) 9, N7 Pezzo
10122732 31 cm Suitable for Furnaces: L(T) 40 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11999745 Fornitore Nabertherm™ N. del fornitore 691600507
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Bottom plate for protection of the furnace.
  • Tmax: 1200°C
  • Height: 12.7 mm
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Furnaces: L(T) 3, LV(T) 3
Temperatura (sistema metrico) 1200°C
Tipo Ribbed Plate
Da utilizzare con (applicazione) Muffle Furnaces
Materiale Ceramic
Lunghezza (sistema metrico) 15 cm
Larghezza (sistema metrico) 14 cm
Altezza (sistema metrico) 1.27 cm
Profondità (sistema metrico) 13 cm