Learn More
Gestigkeit Harry™ CERAN™ Hotplate, Glass Ceramic
Codice prodotto. 11784838
Click to view available options
Materiale piastra superiore:
Glass Ceramic
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11784838
Marca: Gestigkeit Harry™ 11EBC
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Size: 10.2 x 10.2 in.
  • Unusual glass ceramic material
  • Resistant to breakage and temperature changes
  • Free from distortion
  • Permeable to ultra-violet light and highly acid-resistant
Specifica
Materiale piastra superiore Glass Ceramic
Size 10.2 x 10.2 in.
Wattage 2000 W
Forma Square
Tensione 230 V
Tipo Piastra riscaldante