Learn More
Karl Hecht™ CERAN™ Laboratory Protective Plate
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
155 x 155 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- 155 x 155mm
- Each in a cardboard bag
- For general laboratory usage
Specifica
Specifica
| Product Type | Protection Plate |
| Lunghezza (sistema metrico) | 155 mm |
| Materiale | Glass Ceramic |
| Dimensioni (L x P) | 155 x 155 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | General Laboratory Usage |
| Larghezza (sistema metrico) | 155 mm |