Learn More
Ceranib 1, Tocris Bioscience™
Codice prodotto. 18025962
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
Codice prodotto. 18025962
Marca: Tocris Bioscience 4448/10
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Ceramidase inhibitor; antiproliferative
Ceramidase inhibitor; inhibits proliferation in SKOV3 ovarian carcinoma cells (IC50 = 3.9 μM). Induces accumulation of ceramide species and decreases sphingosine and sphingosine-1-phosphate (S1P) levels in SKOV3 cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 328076-61-5
Formula molecolare C26H21NO3
Molecular Weight (g/mol) 395.458
InChI Key OJMCCNQNCSCAJV-RVDMUPIBSA-N
Sinonimo ceranib 1, 3-3-4-methoxy-phenyl-acryloyl-6-methyl-4-phenyl-1h-quinolin-2-one, 3-2e-3-4-methoxyphenyl-1-oxo-2-propen-1-yl-6-methyl-4-phenyl-2 1h-quinolinone, 3-2e-3-4-methoxyphenyl prop-2-enoyl-6-methyl-4-phenyl-1h-quinolin-2-one, 3-e-3-4-methoxyphenyl prop-2-enoyl-6-methyl-4-phenyl-1h-quinolin-2-one
PubChem CID 5761166
IUPAC Name 3-[(E)-3-(4-methoxyphenyl)prop-2-enoyl]-6-methyl-4-phenyl-1H-quinolin-2-one
SMILES CC1=CC2=C(C=C1)NC(=O)C(=C2C3=CC=CC=C3)C(=O)C=CC4=CC=C(C=C4)OC
Specifica
Materiale o nome chimico Ceranib 1
Quantità 10 mg
Peso formulazione 395.45
Percent Purity >98%