missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cerberus 1 Antibody, CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP2-99621CL1
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Cerberus 1 Polyclonal antibody specifically detects Cerberus 1 in Human samples. It is validated for ELISA
Specifica
| Cerberus 1 | |
| Polyclonal | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Antigen and protein A Affinity-purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| ELISA | |
| CoraFluor 1 | |
| cerberus, cerberus 1 (Xenopus laevis) homolog (cysteine knot superfamily), cerberus 1, cysteine knot superfamily, homolog (Xenopus laevis), cerberus-related 1, Cerberus-related protein, DAN domain family member 4, DAND4, MGC119894, MGC119895, MGC96951 | |
| Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human Cerberus 1 (Accession#: AAH69371.1; Met1-Ala267) | |
| 0.1 mL | |
| Stem Cell Markers, Stem Cell Signaling Pathway, Wnt Signaling Pathway | |
| 9350 | |
| Store at 4°C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto