Learn More
Cerberus 1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
290.00€ - 391.00€
Specifica
| Antigene | Cerberus 1 |
|---|---|
| Diluizione | Western Blot 1:500-1:1000, ELISA 1:25000-1:50000, Immunoprecipitation 1-2 uL/mg of lysate |
| Applicazioni | Western Blot, ELISA, Immunoprecipitation |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
18631426
|
Novus Biologicals
NBP2-99622-100ul |
100 μg |
391.00€
100µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
18636945
|
Novus Biologicals
NBP2-99622-50ul |
50 μg |
290.00€
50µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Cerberus 1 Polyclonal antibody specifically detects Cerberus 1 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, ImmunoprecipitationSpecifica
| Cerberus 1 | |
| Western Blot, ELISA, Immunoprecipitation | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Stem Cell Markers, Stem Cell Signaling Pathway, Wnt Signaling Pathway | |
| 0.2 um filtered solution in PBS | |
| 9350 | |
| IgG | |
| Antigen and protein A Affinity-purified |
| Western Blot 1:500-1:1000, ELISA 1:25000-1:50000, Immunoprecipitation 1-2 uL/mg of lysate | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| cerberus, cerberus 1 (Xenopus laevis) homolog (cysteine knot superfamily), cerberus 1, cysteine knot superfamily, homolog (Xenopus laevis), cerberus-related 1, Cerberus-related protein, DAN domain family member 4, DAND4, MGC119894, MGC119895, MGC96951 | |
| Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human Cerberus 1 (Accession#: AAH69371.1; Met1-Ala267) | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |