Learn More
Cerium(III) acetate sesquihydrate, 99.9% (REO)
Codice prodotto. 11307118
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
Codice prodotto. 11307118
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 015294.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
With bromide ion, catalyzes the liquid-phase auto-oxidation of cresols | CAS: 537-00-8 | C6H9CeO6 | 317.248 g/mol
With bromide ion, catalyzes the liquid-phase auto-oxidation of cresols.Cerium(III) acetate sesquihydrate, acts as a source of cerium involved in the preparation of cerium oxide. It finds application in metallurgy, glass and glass polishing, ceramics, catalysts, and in phosphors. It is utilized in steel production to remove the free sulfur and oxygen. Further, it is an efficient glass polishing agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 537-00-8
Formula molecolare C6H9CeO6
Molecular Weight (g/mol) 317.248
Numero MDL MFCD00051060
InChI Key VGBWDOLBWVJTRZ-UHFFFAOYSA-K
Sinonimo cerium acetate, cerous acetate, cerium 3+ acetate, cerium iii acetate, cerium triacetate, cerium 3+ triacetate, unii-yyb5291r2h, acetic acid, cerium 3+ salt, cerium iii acetate sesquihydrate
PubChem CID 10826
IUPAC Name cerium(3+);triacetate
SMILES CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Ce+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Cerium(III) acetate sesquihydrate
Punto di fusione 308°C (decomposition)
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 100 g
Note percentuale saggio (REO)
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 344.28 (317.26 Anhydrous)
Percent Purity 99.9%