Learn More
Cerium(III) bromide, ultra dry, 99.9% (REO)
Codice prodotto. 11323948
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 11323948
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 040373.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 14457-87-5 | Br3Ce | 379.83 g/mol
Cerium(III) bromide is used as an additive for chemical reagent. Undoped single crystals of CeBr3 have shown promise as a γ-ray scintillation detector in nuclear non-proliferation testing, medical imaging, environmental remediation, and oil exploration.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Confezionato in ampolle in atmosfera di argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14457-87-5
Formula molecolare Br3Ce
Molecular Weight (g/mol) 379.83
Numero MDL MFCD00016004
InChI Key MOOUSOJAOQPDEH-UHFFFAOYSA-K
Sinonimo Cerium tribromide; Cerous bromide
IUPAC Name cerium(3+) tribromide
SMILES [Br-].[Br-].[Br-].[Ce+3]
Specifica
Punti di ebollizione 1560°C
Materiale o nome chimico Cerium(III) bromide
Punto di fusione 733°C
Nota nome Ultra dry
Colore Gray to White
Forma fisica Powder
Quantità 1 g
Note percentuale saggio (REO)
Indice di Merck 14,1995
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 379.83
Percent Purity 99.9%
Odore Odorless
Imballaggio Ampule
Sensibilità Hygroscopic
Densità 5.18 g/mL