Learn More
Cerium(III) carbonate hydrate, 99.9%, (trace metal basis)
Codice prodotto. p-3212486 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
Codice prodotto. 10776573
Marca: Thermo Scientific Acros 379400100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 54451-25-1 | C3Ce2O9 | 460.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Per analisi con tracce estremamente ridotte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 54451-25-1
Formula molecolare C3Ce2O9
Molecular Weight (g/mol) 460.26
Numero MDL MFCD00149635
InChI Key GHLITDDQOMIBFS-UHFFFAOYSA-H
Sinonimo cerium iii carbonate hydrate, acmc-20alhm, cerous carbonate hydrate, ksc267s0r, ce2 co3 3.xh2o, cerium iii carbonate hydrate, reacton, cerium 3+ carbonate-water 2/3/1, dicerium 3+ hydrate tricarbonate, cerium iii carbonate hydrate, reacton reo
PubChem CID 16212049
IUPAC Name cerium(3+);tricarbonate;hydrate
SMILES [Ce+3].[Ce+3].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Cerium(III) carbonate hydrate
Colore White
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 10 g
Intervallo percentuale saggio 99.9%
Formula lineare Ce(CO3)3·xH2O
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 460.27
Percent Purity 99.9%
Grado Base per metalli in tracce