Learn More
Cerium(III) chloride, 99.9%, pure, anhydrous
Codice prodotto. p-3734717 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 10213012
Marca: Thermo Scientific Acros 369750050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7790-86-5 | CeCl3 | 246.48 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7790-86-5
Formula molecolare CeCl3
Molecular Weight (g/mol) 246.48
Numero MDL MFCD00010929
InChI Key VYLVYHXQOHJDJL-UHFFFAOYSA-K
Sinonimo cerium iii chloride, cerous chloride, cerium iii chloride, anhydrous, cerium-144 chloride, cerium chloride generic, cerium-chloride, cerium chloride octahydrate, cerous iii-chloride
PubChem CID 24636
ChEBI CHEBI:35458
IUPAC Name cerium(3+);trichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ce+3]
Specifica
Punti di ebollizione 1727.0°C
Materiale o nome chimico Cerium(III) chloride
Punto di fusione 848.0°C
Nota nome Anhdrous
Colore White to Gray
Forma fisica Powder
Quantità 5 g
Intervallo percentuale saggio 99.90%
Formula lineare CeCl3
Indice di Merck 15, 1996
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
Peso formulazione 246.48
Percent Purity 99.9%
Grado Pure
Imballaggio Glass bottle
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cerium(III) chloride, anhydrous
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Cerium chloride