Learn More
Cerium(III) chloride, anhydrous, 99.5% (REO)
Codice prodotto. 11317997
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11317997 10 g 10g
11307997 50 g 50g
11327997 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11317997 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 021112.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
For Incandescent Gas Mantles, Spectrography, Polymerization of Olefins | CAS: 7790-86-5 | CeCl3 | 246.466 g/mol
Cerium(III) chloride is used in incandescent gas mantles, spectrography and polymerization of olefins. It acts as a Lewis acid and used in Friedel-Crafts alkylation and acylation reactions in organic synthesis. It is used as a precursor for the preparation of other cerium salts, such as cerium(III) trifluoromethanesulfonate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7790-86-5
Formula molecolare CeCl3
Molecular Weight (g/mol) 246.466
Numero MDL MFCD00010929
InChI Key VYLVYHXQOHJDJL-UHFFFAOYSA-K
Sinonimo cerium iii chloride, cerous chloride, cerium iii chloride, anhydrous, cerium-144 chloride, cerium chloride generic, cerium-chloride, cerium chloride octahydrate, cerous iii-chloride
PubChem CID 24636
ChEBI CHEBI:35458
IUPAC Name cerium(3+);trichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ce+3]
Specifica
Punti di ebollizione 1727°C
Materiale o nome chimico Cerium(III) chloride
Punto di fusione 848°C
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 10 g
Intervallo percentuale saggio 99.5%
Informazioni di solubilità Soluble in water,alcohol,acetone,acids. Soluble in water,ethanol and acetone.
Peso formulazione 246.48
Odore Odorless
Sensibilità Hygroscopic
Aspetto White powder
Densità 3.92 g/cm3 at 20°C
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cerium(III) chloride anhydrous
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1C
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Cerium(III) chlorideanhydrous