Learn More
Cerium(III) chloride, ultra dry, 99.9% (REO)
Codice prodotto. p-3257443
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Se returpolicy
Artikelnummer. 11343867
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 035688.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 7790-86-5 | CeCl3 | 246.466 g/mol
Cerium(III) chloride is used in incandescent gas mantles, spectrography and polymerization of olefins. It acts as a Lewis acid and used in Friedel-Crafts alkylation and acylation reactions in organic synthesis. It is used as a precursor for the preparation of other cerium salts, such as cerium(III) trifluoromethanesulfonate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7790-86-5
Formula molecolare CeCl3
Molecular Weight (g/mol) 246.466
Numero MDL MFCD00010929
InChI Key VYLVYHXQOHJDJL-UHFFFAOYSA-K
Sinonimo cerium iii chloride, cerous chloride, cerium iii chloride, anhydrous, cerium-144 chloride, cerium chloride generic, cerium-chloride, cerium chloride octahydrate, cerous iii-chloride
PubChem CID 24636
ChEBI CHEBI:35458
IUPAC Name cerium(3+);trichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ce+3]
Tekniske data
Punti di ebollizione 1727°C
Materiale o nome chimico Cerium(III) chloride
Punto di fusione 848°C
Colore White
Forma fisica Crystalline
Quantità 5 g
Intervallo percentuale saggio 99.9%
Informazioni di solubilità Soluble in water,ethanol,acids and acetone.
Peso formulazione 246.48
Odore Odorless
Sensibilità Hygroscopic
Aspetto White crystalline beads
Densità 3.92 g/cm3 at 20°C
Vis mere Vis mindre
RUO – Research Use Only
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.