Learn More
Cerium(Iii) Nitrate Hexahydrate, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15632220 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
Codice prodotto. 15632220
Marca: Honeywell-Fluka 22350100G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Puriss. p.a.,≥99.0%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10294-41-4
Formula molecolare CeH12N3O15
Molecular Weight (g/mol) 434.22
Numero MDL MFCD00149631
InChI Key QQZMWMKOWKGPQY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cerium iii nitrate hexahydrate, cerium nitrate hexahydrate, cerous nitrate hexahydrate, unii-fl1r38jebb, fl1r38jebb, nitric acid cerium salt, cerium iii nitratehexahydrate, ce.3no3.6h2o, ksc494m5f
PubChem CID 16211466
IUPAC Name cerium(3+);trinitrate;hexahydrate
SMILES O.O.O.O.O.O.[Ce+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Cerium(Iii) Nitrate Hexahydrate
Quantità 100 g
Formula lineare Ce(NO3)3 · 6H2O
Numero UN 1477
Peso formulazione 434.22g/mol
Percent Purity ≥99%
Grado puriss. p.a.
Imballaggio Flacone in plastica