Learn More
Cerium(III) oxalate hydrate, REacton™, 99.9% (REO)
Codice prodotto. p-7049752
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
5g
Codice prodotto. 11338007
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 021122.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 15750-47-7 | C6Ce2O12 | 544.29 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 15750-47-7
Formula molecolare C6Ce2O12
Molecular Weight (g/mol) 544.29
Numero MDL MFCD00013082
InChI Key ZMZNLKYXLARXFY-UHFFFAOYSA-H
Sinonimo cerium iii oxalate hydrate, cerium iii oxalatehydrate, cerium iii oxalate decahydrate
PubChem CID 91998046
SMILES [Ce+3].[Ce+3].[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Cerium(III) oxalate hydrate
Punto di fusione (decomposition)
Forma fisica Powder
Quantità 5 g
Note percentuale saggio (REO)
Numero UN UN3288
Indice di Merck 14,2001
IUPAC Name cerium;oxalic acid;hydrate
Peso formulazione 544.29 (Anhydrous)
Percent Purity 99.9%
Grado Reacton
Odore Odorless
Sensibilità Hygroscopic
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cerium(III) oxalate hydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Cerium(III) oxalatehydrate