Learn More
Cerium(III) oxalate hydrate, REacton™, 99.989% (REO), Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11326678
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
Codice prodotto. 11326678
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 013226.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 15750-47-7
Formula molecolare C6Ce2O12
Molecular Weight (g/mol) 544.29
Numero MDL MFCD00013082
InChI Key ZMZNLKYXLARXFY-UHFFFAOYSA-H
Sinonimo cerium iii oxalate hydrate, cerium iii oxalatehydrate, cerium iii oxalate decahydrate
PubChem CID 91998046
SMILES [Ce+3].[Ce+3].[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Cerium(III) oxalate hydrate
Punto di fusione (decomposition)
Forma fisica Crystalline
Quantità 10 g
Note percentuale saggio (REO)
Numero UN UN3288
Indice di Merck 14,2001
IUPAC Name cerium;oxalic acid;hydrate
Peso formulazione 544.29 (Anhydrous)
Percent Purity 99.989%
Grado Reacton
Odore Odorless
Sensibilità Hygroscopic