Learn More
Cerium(III) sulfate octahydrate, 99.99%, (trace metal basis)
Codice prodotto. p-3212490 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
250g
50g
Codice prodotto. 10547563
Marca: Thermo Scientific Acros 192790500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 10450-59-6 | Ce2O12S3·8H2O | 712.55 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Per analisi con tracce estremamente ridotte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10450-59-6
Formula molecolare Ce2O12S3·8H2O
Molecular Weight (g/mol) 712.55
Numero MDL MFCD00149641
Specifica
Materiale o nome chimico Cerium(III) sulfate octahydrate
Colore White
Forma fisica Crystals and/or Chunks
Quantità 50 g
Intervallo percentuale saggio 38.0 to 40.5% (Ce)
Formula lineare Ce2(SO4)3·8H2O
Fieser 09,99
Indice di Merck 10, 1961
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble
Peso formulazione 712.55
Percent Purity 99.99%
Grado Base per metalli in tracce
Imballaggio Glass bottle
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cerium(III) sulfate octahydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.