Learn More
Cerium(III) sulfate octahydrate, REacton™, 99.999% (metals basis)
Codice prodotto. p-7059298
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
250g
50g
Codice prodotto. 11458510
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 044357.18
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 10450-59-6 | Ce2(SO4)3·8H2O
Cerium(III) sulfate octahydrate used in waterproofing, mildew-proofing, and in dyeing and printing textiles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10450-59-6
Formula molecolare Ce2(SO4)3·8H2O
Numero MDL MFCD00149641
Specifica
Materiale o nome chimico Cerium (III) sulfate octahydrate
Forma fisica Crystalline
Quantità 50 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Indice di Merck 14,2002
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 712.55 (568.42 Anhydrous)
Percent Purity 99.999%
Grado Reacton
Densità 2.886 g/mL