Learn More
Cerium(IV) oxide, 99.9%, (trace metal basis)
Codice prodotto. p-222789 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
Codice prodotto. 10470281
Marca: Thermo Scientific Acros 199121000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Edge
CAS: 1306-38-3 | CeO2 | 172.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Per analisi con tracce estremamente ridotte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1306-38-3
Formula molecolare CeO2
Molecular Weight (g/mol) 172.12
Numero MDL MFCD00010933
InChI Key CETPSERCERDGAM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ceric oxide, cerium dioxide, cerium iv oxide, ceria, cerium oxide, ceric dioxide, cerium 4+ oxide, needlal, nidoral, opaline
PubChem CID 73963
ChEBI CHEBI:79089
IUPAC Name diossido di cerio
SMILES O=[Ce]=O
Specifica
Materiale o nome chimico Cerium(IV) oxide
Punto di fusione 2600.0°C
Nota nome 99.9%
Colore White to Yellow
Forma fisica Powder
Quantità 100 g
Intervallo percentuale saggio 99.9%
Formula lineare CeO2
Fieser 06,99
Indice di Merck 15,1988
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acids
Peso formulazione 172.12
Percent Purity 99.9%
Grado Base per metalli in tracce
Imballaggio Flacone in plastica
Gravità specifica 7.13
Densità 7.1300g/mL