Learn More
Cerium(IV) and Perchloric acid, Etchant Solution, Ce(IV) concentration 0.30N, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11329767
Click to view available options
Quantità:
1 L
4 L
Dimensione della confezione:
1L
4L
Codice prodotto. 11329767
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 042109.K2
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Higher concentration etchant solution than 0.22N for faster etching
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
Numero MDL MFCD01866051
Specifica
Materiale o nome chimico Cerium(IV) and Perchloric acid
Nota nome Etchant Solution
Forma fisica Liquid
Quantità 1 L
Numero UN UN3093
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ce(IV) concentration 0.30N