Learn More
Cerium(IV) Sulfate, Concentrated Solution 0.05M, (0.05N), Standard Concentrate, for volumetric analysis, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10335900 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
6 AMP
Imballaggio:
Ampoule
Dimensione della confezione:
6 fiale
Codice prodotto. 10335900
Marca: Fisher Chemical J/3010C/90
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
CAS 13590-82-4
Forma fisica Liquid
Quantità 6 AMP
Formula molecolare CeO8S2
Numero MDL MFCD00148852
Sinonimo ceric sulfate, cerium iv sulfate, ceric disulfate, ceric sulphate, cerium disulfate, cerium 4+ sulfate, cerium 4+ disulphate, unii-4f66fi5t7x, sulfuric acid, cerium 4+ salt 2:1, cerium 4+ disulfate
InChI Key VZDYWEUILIUIDF-UHFFFAOYSA-J
SMILES [Ce+4].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC Name λ⁴-cerium(4+) disulfate
Molecular Weight (g/mol) 332.23
PubChem CID 159684
Imballaggio Ampoule
compliance-icons
Nombre del producto
  • Cerium (IV) sulfate, 0.05M, concentrated volumetric solution
Palabra de advertencia
  • Pericolo
Clasificación
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consejos de prudencia
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P264-Lavare accuratamente viso, mani ed eventuale superficie cutanea esposta dopo l'uso.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contiene: Sulfuric acid, cerium(4+) salt (2:1), Sulfuric acid
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado