Learn More
Cerium(IV) sulfate tetrahydrate, 98+%
Codice prodotto. p-222798 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
Codice prodotto. 10276540
Marca: Thermo Scientific Acros 199131000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 10294-42-5 | CeO8S2·4H2O | 404.29 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10294-42-5
Formula molecolare CeO8S2·4H2O
Molecular Weight (g/mol) 404.29
Numero MDL MFCD00149427
InChI Key MEXSQFDSPVYJOM-UHFFFAOYSA-J
Sinonimo cerium iv sulfate tetrahydrate, ceric sulfate tetrahydrate, unii-6sax34b8je, 6sax34b8je, acmc-20ecws, ceric sulphate tetrahydrate, ksc493s0d, aronis24302, sulfuric acid, cerium 4+ salt 2:1 , tetrahydrate, cerium iv sulfate hydrate
PubChem CID 22723557
IUPAC Name cerium(4+);disulfate;tetrahydrate
SMILES O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Ce+4]
Specifica
Materiale o nome chimico Cerium(IV) sulfate tetrahydrate
Nota nome 99+%
Colore Yellow
Forma fisica Powder
Quantità 100 g
Intervallo percentuale saggio 98% min. (Iodometry)
Formula lineare Ce(SO4)2·4H2O
Fieser 02,65; 15,73
Indice di Merck 14, 1990
Informazioni di solubilità Solubility in water: 38g/L (50°C). Other solubilities: soluble in dilute sulfuric acid,slowly soluble in cold,more readily soluble in,hot mineral acids
Peso formulazione 404.29
Percent Purity ≥98%
Imballaggio Flacone in plastica
Densità 1.06
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cerium(IV) sulfate tetrahydrate