Learn More
Cerium(Iv) Sulfate Tetrahydrate, Honeywell Fluka™
Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
500 g
Dimensione della confezione:
25g
500g
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Cerium(Iv) Sulfate Tetrahydrate |
| Quantità | 25 g |
| Formula lineare | Ce(SO4)2 · 4H2O |
| Numero UN | NONH for all modes of transport |
| Peso formulazione | 404.3g/mol |
| Percent Purity | ≥98% |
| Grado | puriss. p.a. |