Learn More
Cerium molybdenum oxide, 99%
Codice prodotto. p-4824656
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 11359357
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 040210.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 13454-70-1 | Ce2Mo3O12 | 760.07 g/mol
Cerium molybdenum oxide is used in the aerospace and coating industries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13454-70-1
Formula molecolare Ce2Mo3O12
Molecular Weight (g/mol) 760.07
Numero MDL MFCD00798520
InChI Key BPOYBXJKAISYKA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo Cerium molybdate
Specifica
Materiale o nome chimico Cerium molybdenum oxide
Punto di fusione 973°C
Colore Brown
Forma fisica Powder
Quantità 5 g
Intervallo percentuale saggio 99%
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 760.05