Learn More
Cerium silicide, 99.9% (REO)
Codice prodotto. p-7050199
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 11318737
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 035836.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 12014-85-6 | CeSi2 | 196.286 g/mol
Cerium silicide is used as a surrogate material to investigate the feasibility of high-energy ball milling and Spark Plasma Sintering (SPS) for the production of uranium silicide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12014-85-6
Formula molecolare CeSi2
Molecular Weight (g/mol) 196.29
Numero MDL MFCD00168082
InChI Key KLTZYOJHFGPJMO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cerium silicide, cerium disilicide
PubChem CID 6336874
IUPAC Name λ⁴-cerium(4+) disil-1-ene-1,1,2,2-tetraide
SMILES [Ce+4].[Si--]=[Si--]
Specifica
Materiale o nome chimico Cerium silicide
Punto di fusione 1620°C
Colore Gray
Forma fisica Pieces
Quantità 5 g
Note percentuale saggio (REO)
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 196.29
Percent Purity 99.9%
Odore Odorless
Densità 5.31 g/mL