Learn More
Cerium Standard For ICP, 1000μg/mL in 2% HNO3, Assurance Grade, SPEX CertiPrep™
Codice prodotto. 10681173 Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
125 mL
500 mL
Imballaggio:
Triple-leached LDPE bottle
Dimensione della confezione:
125mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10681173 500 mL Triple-leached LDPE bottle 500mL
10210354 125 mL Triple-leached LDPE bottle 125mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10681173 Fornitore SPEX Certiprep N. del fornitore PLCE22X
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    171.47€
    151.56€ / 500mL
    Risparmia 19.91€
    11% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-01-2027
Includes
NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
AnalyteConcentration
Ce1000μg/mL
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Identificatori chimici
CAS 7440-45-1 , 7697-37-2 , 7732-18-5
Formula molecolare Ce
Molecular Weight (g/mol) 140.12
Numero MDL MFCD00010924
InChI Key GWXLDORMOJMVQZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23974
ChEBI CHEBI:33369
IUPAC Name cerium
SMILES [Ce]
Specifica
Materiale o nome chimico Cerium Standard
Imballaggio Triple-leached LDPE bottle
Certificato di analisi Assurance Certificate of Analysis reports up to 39 elements at ppb levels.
CAS min. % 1.0, 5.0, 94.0
Concentration or Composition Notes Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
CAS max % 1.0, 5.0, 94.0
Tecnica AA, ICP
Da utilizzare con (apparecchiatura) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Tipo Certified Reference Material
Solvent or Matrix 2% HNO3
Quantità 500 mL
Grado Assurance
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Matrix    Concentration    Cat. No.
2-5% HNO3    1000μg/mL    PLCE2-2Y, 2X    10,000    PLCE2-3Y, -3X
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1000
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: nitric acid
Product intended for laboratory use only