Learn More
Cerium tungsten oxide, 99.9% (REO), Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11348737
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 11348737
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 035840.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13454-74-5
Formula molecolare Ce2O9W2
Molecular Weight (g/mol) 791.91
Numero MDL MFCD00049725
InChI Key PMMOMAJHUNGVIB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cerium tungsten oxide, cerium iii tungstate, dicerium 3+ tritungstate, cerium 3+ dioxido dioxo tungsten 2/3, 2ce.3wo4, cerium tungstate ce2 wo4 3, cerous tungstate, ce2 wo4 3, dicerium 3+ ion tris dioxotungstenbis olate
PubChem CID 16213782
SMILES [O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[Ce+3].[Ce+3].[W].[W]
Specifica
Materiale o nome chimico Cerium tungsten oxide
Punto di fusione 1089°C
Forma fisica Powder
Quantità 25 g
Note percentuale saggio (REO)
IUPAC Name dicerium(3+) ditungsten nonaoxidandiide
Peso formulazione 1023.78
Percent Purity 99.9%