Learn More
Fisherbrand™ Certified Clean Clear Glass Straight-Sided Jars
Codice prodotto. p-8352004 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
60 ml
250 ml
Dimensione chiusura:
53-400 mm
70-400 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 24
Codice prodotto. 11784289
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Ideal straight-sided, clear glass jars for soil sampling and environmental applications. Fisherbrand™ Straight-sided clear glass jars with caps are designed for easy dispensing and filling.
  • Ideal for soil sampling and environmental applications
  • Straight sided walls allow for the complete removal of contents
  • Not autoclavable
  • Bottles are packed with caps attached
  • Cap is lined with PTFE
  • Manufactured from soda glass
Specifica
Capacità (sistema metrico) 60 ml
Capacità (sistema imperiale) 2 oz.
Colore Trasparente
Da utilizzare con (applicazione) Soil sampling and environmental applications
Materiale Vetro
Quantità 24/PK.
Colore chiusura Bianco
Certificazione/Conformità Certificato di analisi
Closure Included
Rivestimento interno chiusura Polietilene
Dimensione chiusura 53-400 mm
Tipo di chiusura A vite
Autoclavabile Autoclavable (120°C)