Learn More
Fisherbrand™ Certified Cleaned Straight Sided Bottles
Codice prodotto. p-8002037 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
125 mL
473 ml
1000 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 24
Codice prodotto. 11794289
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Ideal for soil sampling and environmental applications. Fisherbrand™ Certified Cleaned Straight Sided Bottles are manufactured from clear soda glass.
  • Cleaned per EPA guidelines for semi-volatiles, pesticides, PCBs and metals
  • Straight sided walls allow for the complete removal of contents
  • Bottles are autoclavable; caps are not
Specifica
Capacità (sistema metrico) 125 mL
Capacità (sistema imperiale) 4 oz.
Colore Clear
Materiale Soda Lime Glass
Lunghezza (sistema metrico) 89mm
Quantità 24/PK.
Colore chiusura Bianco
Materiale rivestimento interno PTFE
Certificazione/Conformità Certificate of analysis
Closure Included
Rivestimento interno chiusura Polyethylene
Dimensione chiusura 58-400 mm
Tipo di chiusura Screw Cap