Learn More
Fisherbrand™ Certified Low-Particulate Boston Round Bottles
Codice prodotto. p-8002034 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
125 mL
250 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 24
Codice prodotto. 13187664
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Ideal storage for solvents, chemicals and samples. Fisherbrand™ Certified Low Particulate Boston Round Bottles are manufactured from clear soda glass.
  • Narrow mouth, clear glass
  • Certified to be cleaned for low particulates, analysis certificate attached
  • Five particles or less per mL with WFI in a class 100/10 cleanroom
Specifica
Capacità (sistema metrico) 125 mL
Procedura di pulizia USP purified Water
Colore Clear
Materiale Glass
Quantità 24/PK.
Colore chiusura Bianco
Materiale rivestimento interno Polyvinyl
Certificazione/Conformità Certified low particulate
Closure Included
Bocca Larga
Forma Rotondo
Product Type Boston Round Bottle
Rivestimento interno chiusura Polyvinyl
Materiale chiusura PTFE
Dimensione chiusura 22-400 mm
Tipo di chiusura Screw Cap