Learn More
Fisherbrand™ Certified Low Particulate Wide Mouth Packer Bottles
Codice prodotto. p-8002047 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
125 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 24
Codice prodotto. 13158063
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Ideal for the storage of dry powders. Fisherbrand™ Certified Low Particulate Wide Mouth Packer Bottles are manufactured from clear soda glass.
  • Graduated clear glass
  • Wide mouth allows for easy accessibility
  • With white polypropylene cap with PTFE faced foamed polyethylene liner
  • Certified to be cleaned for low particulates, certificate of analysis attached
Specifica
Capacità (sistema metrico) 125 mL
Capacità (sistema imperiale) 4,22 once
Procedura di pulizia USP purified Water
Colore Clear
Descrizione Wide mouth bottle
Materiale Soda Lime Glass
Lunghezza (sistema metrico) 74mm
Quantità 24/PK.
Colore chiusura Bianco
Certificazione/Conformità Certificate of analysis
Closure Included
Graduated Yes
Bocca Larga
Altezza (sistema metrico) 102 mm
Product Type Graduated Bottle
Rivestimento interno chiusura PTFE
Materiale chiusura Polyethylene
Dimensione chiusura 48-400 mm
Diametro (sistema metrico) 51 mm
Tipo di chiusura Screw Cap