Learn More
Fisherbrand™ Certified Low Particulate Wide Mouth Packer Bottles
Codice prodotto. 11784299 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 mL
Dimensione chiusura:
58-400 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 24
Codice prodotto. 11784299
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
View alternative products
Ideal for the storage of dry powders. Fisherbrand™ Certified Low Particulate Wide Mouth Packer Bottles are manufactued from clear soda glass.
Ideal for the storage of dry powders. Fisherbrand™ Certified Low Particulate Wide Mouth Packer Bottles are manufactued from clear soda glass.
  • Graduated clear glass
  • Wide mouth allows for easy accessibility
  • With white polypropylene cap with PTFE faced foamed polyethylene liner
  • Certified to be cleaned for low particulates, certificate of analysis attached
Certifications
A Certificate of Analysis is included with each case.
Specifications
Capacità 8.45 oz., 250mL
Capacità (sistema metrico) 250 mL
Capacità (sistema imperiale) 8.45 oz.
Procedura di pulizia USP purified Water
Colore Clear
Materiale Glass
Lunghezza (sistema metrico) 70mm
Quantità 24/PK.
Certificazione/Conformità Certified low particulate
Closure Included
Product Type Graduated Bottle
Materiale chiusura PTFE
Dimensione chiusura 58-400 mm
Tipo di chiusura Screw Cap