Learn More
Certified Reference Flash Point Standard - PMCC Lubricant, UKAS ISO 17034 Certified 250mL (nominal value: 100.7 °C), Paragon Scientific™
Codice prodotto. 16000060
Click to view available options
Quantità:
250 mL
Dimensione della confezione:
250mL
Codice prodotto. 16000060
Marca: Paragon Scientific CRMUPMLUB
Flash Point Certified Reference Materials are for the verification of laboratory instruments used in testing petroleum and derivative products for Flash point according to ASTM D93.
  • Certified Reference Material for annual verification checks in accordance with ASTM D93.
  • Certified according to ISO 17025 / ISO 17034 under UKAS accreditation by means of a method specific inter-laboratory study.
  • Fully traceable to international standards.
  • Supplied with MSDS.
  • Tamper evident security packaging.
  • 12 month shelf life.
  • Manufactured in the United Kingdom
Specifica
Quantità 250 mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Flash Point Standard, PMCC ASTM D 93 Proc B (105.7 °C)
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P331-NON provocare il vomito.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: petroleum distilates
Nominal values quoted. Certified Values will vary from batch to batch.