Learn More
Certified Reference Material Density Standard, Diesel, UKAS ISO 17034 Certified 250mL (nominal value: 0.84238 g/mL at 15°C), Paragon Scientific™
Codice prodotto. 15441850
Click to view available options
Quantità:
250 mL
Dimensione della confezione:
250mL
Codice prodotto. 15441850
Marca: Paragon Scientific CRMUDEGO
Density Certified Reference Materials are for the verification of laboratory instruments used in testing petroleum and derivative products for Density according to ASTM D4052. Alternative test methods are IP 365 and ISO 12185.
  • Fully certified in accordance with ISO 17034 under our UKAS accreditation
  • Highest level of accreditation guarantee, providing the most credible certified data currently available world-wide
  • Low levels of uncertainty achieves maximum accuracy of data
  • All data generated exclusively by UKAS ISO 17025 accredited laboratories
  • Fully traceable to international standards
  • Supplied in tamper evident UN compliant security pack
  • 12 month shelf life
  • Available from stock for immediate dispatch
  • Manufactured in the United Kingdom
Specifica
Numero UN UN 1202
Quantità 250 mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • CRMU-DEGO
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P330-Sciacquare la bocca.
  • P331-NON provocare il vomito.
Nominal values quoted. Certified Values will vary from batch to batch.