Learn More
Certified Reference Material Density Standard, Gasoline, UKAS ISO 17034 Certified 250mL (nominal value: 0.73632 g/mL at 15°C), Paragon Scientific™
Click to view available options
Quantità:
250 mL
Dimensione della confezione:
250mL
Descrizione
- Fully certified in accordance with ISO 17034 under our UKAS accreditation
- Highest level of accreditation guarantee, providing the most credible certified data currently available world-wide
- Low levels of uncertainty achieves maximum accuracy of data
- All data generated exclusively by UKAS ISO 17025 accredited laboratories
- Fully traceable to international standards
- Supplied in tamper evident UN compliant security pack
- 12 month shelf life
- Available from stock for immediate dispatch
- Manufactured in the United Kingdom
Specifica
Specifica
| Numero UN | UN 1203 |
| Quantità | 250 mL |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Certified Reference Material Density Standard, Gasoline
- Pericolo
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
- cancerogenicità Categoria 1B
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Mutagenicità di cellule germinali Categoria 1B
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H340-Può provocare alterazioni genetiche.
- H350-Può provocare il cancro.
- H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P331-NON provocare il vomito.
- P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
- P391-Raccogliere il materiale fuoriuscito.
- P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
- MIXTURE LIST-Contiene: Gasoline : low boiling point naphtha - unspecified
Nominal values quoted. Certified Values will vary from batch to batch.