missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Certified Reference Material FIA Aromatics, UKAS ISO 17034, Jet Aviation Fuel, 250mL (nominal value: 17.17 % Vol), Paragon Scientific™
Click to view available options
Quantità:
250 mL
Dimensione della confezione:
250mL
Descrizione
- Certified Reference Material for Fluorescent Indicator Adsorption
- Manufactured in accordance with ASTM / EN or IP test methods
- Certified to ISO 17034 under our UKAS accreditation
- Supplied with MSDS.
- Tamper evident security packaging.
- 12 month shelf life.
- Manufactured in the United Kingdom
Specifica
Specifica
| Numero UN | UN 1223 |
| Quantità | 250 mL |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- CRMU-FIKR Fuels Testing Certified Reference Material, FIA Aromatics, Jet Aviation Fuel
- Pericolo
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
- MIXTURE LIST-Contiene: KEROSENE
Nominal values quoted. Certified Values will vary from batch to batch.
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto