Learn More
Fisherbrand™ Igrometri/termometri digitali certificati Traceable™
Sfoglia Tutto Fisherbrand ProdottiDescripción
Includes
Sonda combinata da 7°pollici (18°cm), cavo da 54°pollici (1.37°m), batteria alcalina da 9°V (un anno con funzionamento intermittente, 100 ore con funzionamento continuo), indicatore di batteria scarica e custodia di trasporto in plastica ABS
Requires
Per il collegamento al computer è richiesto il cavo dati accessorio, disponibile separatamente. Contattare il rappresentante di assistenza clienti Fisher Scientific per i dettagli
Conforme ai requisiti critici sperimentali e a qualsiasi necessità di controllo qualità; per misurazioni di routine. Igrometro/termometro digitale Fisher Scientific™ con certificato Traceable, ideale per camera sterile, cappe, camere ambientali, incubatori, essiccatori e tutte le attività di monitoraggio dell'aria in spazi aperti/chiusi.
- Intervallo di temperatura: da -40° a +104°C e da -40° a +220°F, con precisione di ±0.4°C (±0.4°F), risoluzione di 0.1°C
- Intervallo UR: dal 10 al 95% (modello Basic), da 5 a 95% (modello Instant); precisione ±1.5%; risoluzione 0.01%
- Calcolo di: punto di congelamento, calore latente, calore sensibile, pressione del vapore, contenuto di umidità, entalpia specifica, volume specifico, umidità specifica, rapporto di miscelazione e densità del vapore dall'aria umida
- Limiti massimo e minimo programmabili per temperatura, umidità e punto di rugiada, rilevamento di condizioni non conformi alle specifiche, allarme sonoro e lampeggiamento del display
- La memoria incorporata richiama le letture massima e minima; possibilità di collegamento al computer† per l'acquisizione, la memorizzazione e la stampa dei dati
- Il modello Instant legge i valori in <10 secondi; il modello Basic in max. 3.5 minuti
- LCD luminoso a quattro cifre di 0.5 poll., 10 volte più leggibile rispetto ai termometri a fionda in vetro o alle scale di misurazione
- Struttura del microcomputer a stato solido per impedire rotture del vetro, separazione del mercurio e danni da impatto al quadrante
- Robusto involucro in plastica ABS per garantire una lunga durata—anche in laboratori o ambienti critici
Certifications
A certificate is provided to indicate instrument traceability to standards provided by the National Institute of Standards and Technology (NIST™).
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Igrometro/termometro digitale modello istantaneo |
| Intervallo di umidità | Da 5 a 95% rH |
| Risoluzione | 0,0001 |
| Accuracy | ±1,5% UR |
| Temperature Range (Metric) | Da -40° a 104.4 °C |
| Precisione termica | ±0.4 °C |
| Tipi di allarme | Acustico |
| Tipo di display | LCD |
| Materiale | Plastica ABS |
| Sensori | Termistore/capacità a film sottile di precisione |
| Mostrar más |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.