Learn More
Fisherbrand™ Igrometri/termometri digitali certificati Traceable™
Codice prodotto. p-191587 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Diametro sonda (sistema metrico):
1 cm
1.8 cm
Tipo:
Igrometro/termometro digitale modello base
Igrometro/termometro digitale modello istantaneo
Intervallo di umidità:
Da 10 a 95%
Da 5 a 95% rH
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11745843
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Includes
Sonda combinata da 7°pollici (18°cm), cavo da 54°pollici (1.37°m), batteria alcalina da 9°V (un anno con funzionamento intermittente, 100 ore con funzionamento continuo), indicatore di batteria scarica e custodia di trasporto in plastica ABS
Requires
Per il collegamento al computer è richiesto il cavo dati accessorio, disponibile separatamente. Contattare il rappresentante di assistenza clienti Fisher Scientific per i dettagli
Meet critical experimental requirements, perform routine measurements, and fulfill all quality control needs.
Conforme ai requisiti critici sperimentali e a qualsiasi necessità di controllo qualità; per misurazioni di routine. Igrometro/termometro digitale Fisher Scientific™ con certificato Traceable, ideale per camera sterile, cappe, camere ambientali, incubatori, essiccatori e tutte le attività di monitoraggio dell'aria in spazi aperti/chiusi.
  • Intervallo di temperatura: da -40° a +104°C e da -40° a +220°F, con precisione di ±0.4°C (±0.4°F), risoluzione di 0.1°C
  • Intervallo UR: dal 10 al 95% (modello Basic), da 5 a 95% (modello Instant); precisione ±1.5%; risoluzione 0.01%
  • Calcolo di: punto di congelamento, calore latente, calore sensibile, pressione del vapore, contenuto di umidità, entalpia specifica, volume specifico, umidità specifica, rapporto di miscelazione e densità del vapore dall'aria umida
  • Limiti massimo e minimo programmabili per temperatura, umidità e punto di rugiada, rilevamento di condizioni non conformi alle specifiche, allarme sonoro e lampeggiamento del display
  • La memoria incorporata richiama le letture massima e minima; possibilità di collegamento al computer† per l'acquisizione, la memorizzazione e la stampa dei dati
  • Il modello Instant legge i valori in <10 secondi; il modello Basic in max. 3.5 minuti
  • LCD luminoso a quattro cifre di 0.5 poll., 10 volte più leggibile rispetto ai termometri a fionda in vetro o alle scale di misurazione
  • Struttura del microcomputer a stato solido per impedire rotture del vetro, separazione del mercurio e danni da impatto al quadrante
  • Robusto involucro in plastica ABS per garantire una lunga durata—anche in laboratori o ambienti critici
Certifications
A certificate is provided to indicate instrument traceability to standards provided by the National Institute of Standards and Technology (NIST™).
Specifica
Tipo Igrometro/termometro digitale modello base
Intervallo di umidità Da 10 a 95%
Risoluzione 0,0001
Accuracy ±1,5%
Temperature Range (Metric) Da -40° a 104.4 °C
Precisione termica ±0.4 °C
Tipi di allarme Acustico
Tipo di display LCD
Materiale Plastica ABS
Sensori Termistore/capacità a film sottile di precisione
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) Da -40° a 220 °F
Risoluzione temperatura 0.1 °F
Dimensioni (L x P x A) 5,5 x 3,5 x 1,25 in. (14 x 8,9 x 3,2 cm)
Lunghezza (sistema imperiale) 5,5 in.
Lunghezza (sistema imperiale) cavo 72 in.
Lunghezza sonda (sistema imperiale) 7 in.
Lunghezza (sistema metrico) 14 cm
Lunghezza (sistema metrico) cavo 182 cm
Lunghezza sonda (sistema metrico) 18 cm
Larghezza (sistema imperiale) 3,5 in.
Larghezza (sistema metrico) 8.9 cm
Altezza (sistema imperiale) 1,25 in.
Altezza (sistema metrico) 3.2 cm
Diametro sonda (sistema imperiale) 0,7 in.
Diametro sonda (sistema metrico) 1.8 cm
Peso (sistema imperiale) 12 once
Peso (sistema metrico) 0.34 kg
Da utilizzare con (applicazione) Ideale per camere sterili, cappe, camere ambientali, incubatori, essiccatori e per tutti i sistemi di monitoraggio dell'aria interna/esterna
Include Sonda combinata da 7 in., cavo da 54 in., batteria alcalina da 9 V (un anno con funzionamento discontinuo, 100 ore di funzionamento continuo), indicatore di batteria scarica e custodia per il trasporto in plastica ABS
Certificazione/Conformità ISO 17025, A2LA, NIST